Merck
695335
Sigma-Aldrich
双(3,5-二(三氟甲基)苯基)膦
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H7F12P
分子量:
458.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solid
反應適用性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
mp
69-73 °C
官能基
phosphine
SMILES 字串
FC(F)(F)c1cc(Pc2cc(cc(c2)C(F)(F)F)C(F)(F)F)cc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C16H7F12P/c17-13(18,19)7-1-8(14(20,21)22)4-11(3-7)29-12-5-9(15(23,24)25)2-10(6-12)16(26,27)28/h1-6,29H
InChI 密鑰
OTQIBIWGQUJMOM-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1