Merck
694002
Sigma-Aldrich
6-(二乙基膦酰基)己酸乙酯
97%
别名:
6-(Diethylphosphono)-hexanoic acid ethyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H25O5P
CAS号:
分子量:
280.30
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.441
bp
114-118/0.3 mmHg
密度
1.040 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
CCOC(=O)CCCCCP(=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C12H25O5P/c1-4-15-12(13)10-8-7-9-11-18(14,16-5-2)17-6-3/h4-11H2,1-3H3
InChI 密鑰
YFXDHFXPPUPIKR-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 110 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)