About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H6BrNO2
CAS号:
分子量:
216.03
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
表单
solid
mp
93-100 °C
官能团
aldehyde
bromo
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
COc1ncc(Br)cc1C=O
InChI
1S/C7H6BrNO2/c1-11-7-5(4-10)2-6(8)3-9-7/h2-4H,1H3
InChI key
VRNOWEKCASDTFG-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3