形狀
disc
成份
Aluminum, 0.8 wt. %
Boron, 1.1 wt. %
Dysprosium, 3.6 wt. %
Iron, 65 wt. %
Neodymium, 29 wt. %
Niobium, 0.5 wt. %
尺寸
13 mm × 6 mm
SMILES 字串
[B].[Nd].[Fe]
InChI
1S/B.Fe.Nd
InChI 密鑰
QJVKUMXDEUEQLH-UHFFFAOYSA-N
其他說明
磁参数/特性:
• 最大磁能积 (BH) 248kJ/m3 (31MGsOe)
• 剩余磁感应强度 (Br) 1.14T (11.4kGs)
• 矫顽磁力 (Hc) 835kA/m (10.5kOe)
• 内禀矫顽力 (Hci) 2400kA/m (30.0kOe)
• 最高温度 200°C
• 最大磁能积 (BH) 248kJ/m3 (31MGsOe)
• 剩余磁感应强度 (Br) 1.14T (11.4kGs)
• 矫顽磁力 (Hc) 835kA/m (10.5kOe)
• 内禀矫顽力 (Hci) 2400kA/m (30.0kOe)
• 最高温度 200°C
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3