Merck
693413
Sigma-Aldrich
(S)-2-[[(1R,2R)-2-氨基环己基]硫脲基]-N-苄基-N,3,3-三甲基丁酰胺
95%
别名:
(2S)-2-[[[[(1R,2R)-2-氨基环己基]氨基]硫代甲基]氨基]-N-3,3-三甲基-N-(苯基甲基)丁酰胺, (S)-2-[[[[(1R,2R)-2-氨基环己基]氨基]硫代甲基]氨基]-N-苄基-N-3,3-三甲基丁酰胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H34N4OS
分子量:
390.59
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
PubChem化学物质编号:
方案
95%
旋光性
[α]20/D +19.0°, c = 1 in chloroform
mp
71-85 °C
SMILES字符串
CN(Cc1ccccc1)C(=O)[C@@H](NC(=S)N[C@@H]2CCCC[C@H]2N)C(C)(C)C
InChI
1S/C21H34N4OS/c1-21(2,3)18(19(26)25(4)14-15-10-6-5-7-11-15)24-20(27)23-17-13-9-8-12-16(17)22/h5-7,10-11,16-18H,8-9,12-14,22H2,1-4H3,(H2,23,24,27)/t16-,17-,18-/m1/s1
InChI key
CNEVMNSDRMDKFO-KZNAEPCWSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)