方案
97%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.438
密度
0.800 g/mL at 25 °C
SMILES字符串
CC(C)N1CCCC1
InChI
1S/C7H15N/c1-7(2)8-5-3-4-6-8/h7H,3-6H2,1-2H3
InChI key
YQOPNAOQGQSUHF-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
64.9 °F - closed cup
闪点(°C)
18.3 °C - closed cup