Merck
692034
Sigma-Aldrich
2-(三氟甲基)苯乙基溴
97%
别名:
1-(2-溴乙基)-2-(三氟甲基)苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H8BrF3
CAS号:
分子量:
253.06
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.493
密度
1.517 g/mL at 25 °C
SMILES字符串
FC(F)(F)c1ccccc1CCBr
InChI
1S/C9H8BrF3/c10-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9(11,12)13/h1-4H,5-6H2
InChI key
QECZMYGJNDGESU-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)