Merck
69167
Sigma-Aldrich
(R)-2-(4-硝基苯基)环氧乙烷
≥96.0% (GC)
别名:
(R)-4-硝基苯乙烯氧化物
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H7NO3
CAS号:
分子量:
165.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352000
PubChem物質ID:
化驗
≥96.0% (GC)
光學純度
enantiomeric ratio: ≥99.75:0.25 (HPLC)
SMILES 字串
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)[C@@H]2CO2