Merck
691224
Sigma-Aldrich
反-4-(4-甲氧苯基)-3-丁烯-2-酮
≥98.5% (GCF)
别名:
对甲氧苯乙烯基甲基酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H12O2
CAS号:
分子量:
176.21
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
方案
≥98.5% (GCF)
mp
72-74 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
COc1ccc(\C=C\C(C)=O)cc1
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Skin Irrit. 2
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)