Merck
691216
Sigma-Aldrich
3-(叔丁氧基)丙胺 盐酸盐
97%
别名:
3-氨基丙基叔丁基醚 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(H3C)3COCH2CH2CH2NH2 · HCl
分子量:
167.68
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
≥96.5% (GC)
96.5-103.5% (with AgNO3, T)
97%
形狀
powder
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cl.CC(C)(C)OCCCN
InChI
1S/C7H17NO.ClH/c1-7(2,3)9-6-4-5-8;/h4-6,8H2,1-3H3;1H
InChI 密鑰
PWSZRKJMCDQAOY-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves