Merck
690236
Sigma-Aldrich
(R)-N-(α-甲基苄基)羟胺 草酸盐
≥96%
别名:
R)-N-羟基-α-甲基-苯甲胺乙二酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H11NO · C2H2O4
分子量:
227.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥96%
≥96.0% (HPLC)
形狀
powder
光學純度
enantiomeric excess: ≥99.0% (HPLC)
SMILES 字串
OC(=O)C(O)=O.C[C@@H](NO)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11NO.C2H2O4/c1-7(9-10)8-5-3-2-4-6-8;3-1(4)2(5)6/h2-7,9-10H,1H3;(H,3,4)(H,5,6)/t7-;/m1./s1
InChI 密鑰
GUXMGLCOBSBIKH-OGFXRTJISA-N
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)