Merck
690015
Sigma-Aldrich
邻亚二甲苯二胺
95%
别名:
α,α′-二氨基邻二甲苯, 1,2-双(氨甲基)苯, 邻亚苯二甲胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H12N2
CAS号:
分子量:
136.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥94.0% (GC)
95%
形狀
liquid
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
NCc1ccccc1CN
InChI
1S/C8H12N2/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-4H,5-6,9-10H2
InChI 密鑰
GKXVJHDEWHKBFH-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter