Merck
689211
Sigma-Aldrich
1,4-丁二醇双(3-氨基丁烯酸酯)
Lonza quality, 96.0-100.3 % (w/w) (T)
别名:
双(3-氨基巴豆酸)-1,4-丁二酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[CH3C(NH2)=CHCO2CH2CH2-]2
CAS号:
分子量:
256.30
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
等級
Lonza quality
形狀
powder
製造商/商標名
Lonza Ltd
濃度
96.0-100.3 % (w/w) (T)
顏色
white to yellow
mp
146.0-150.0 °C
147-150 °C (lit.)
SMILES 字串
C\C(N)=C/C(=O)OCCCCOC(=O)\C=C(/C)N
InChI
1S/C12H20N2O4/c1-9(13)7-11(15)17-5-3-4-6-18-12(16)8-10(2)14/h7-8H,3-6,13-14H2,1-2H3/b9-7+,10-8+
InChI 密鑰
DFUXQARZEWMFLQ-FIFLTTCUSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)