About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H16N2 · C4H6O6 · 3H2O
CAS号:
分子量:
344.36
Beilstein:
5387052
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
质量水平
方案
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
99%
表单
crystals
光学纯度
ee: ≥99.5% (GC)
mp
117-118 °C (dec.) (lit.)
官能团
carboxylic acid
SMILES字符串
O.O.O.O[C@@H]([C@H](O)C(O)=O)C(O)=O.C1CNC(C1)C2CCCN2
InChI
1S/C8H16N2.C4H6O6.3H2O/c1-3-7(9-5-1)8-4-2-6-10-8;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;/h7-10H,1-6H2;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);3*1H2/t7-,8-;1-,2-;;;/m00.../s1
InChI key
XWLGYXKNZXAYBR-KVNOGXSSSA-N
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3