Merck
685682
Sigma-Aldrich
3,5-双(4-叔丁基苯基)-4-苯基-4H-1,2,4-三唑
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C28H31N3
分子量:
409.57
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
97%
形狀
solid
mp
224-229 °C
SMILES 字串
CC(C)(C)c1ccc(cc1)-c2nnc(-c3ccc(cc3)C(C)(C)C)n2-c4ccccc4
InChI
1S/C28H31N3/c1-27(2,3)22-16-12-20(13-17-22)25-29-30-26(31(25)24-10-8-7-9-11-24)21-14-18-23(19-15-21)28(4,5)6/h7-19H,1-6H3
InChI 密鑰
ADENFOWRGOZGCW-UHFFFAOYSA-N
應用
OLED 电子传输单元的材料。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)