Merck
684783
Sigma-Aldrich
2-氯硫代苯甲酰胺
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H6ClNS
CAS号:
分子量:
171.65
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
化驗
97%
mp
65-69 °C
SMILES 字串
NC(=S)c1ccccc1Cl
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)