Merck
683914
Sigma-Aldrich
8-氯-2-甲基喹啉
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H8ClN
CAS号:
分子量:
177.63
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
64-68 °C
SMILES 字串
Cc1ccc2cccc(Cl)c2n1
InChI
1S/C10H8ClN/c1-7-5-6-8-3-2-4-9(11)10(8)12-7/h2-6H,1H3
InChI 密鑰
VVLYDFPOGMTMFJ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves