化驗
97%
形狀
solid
mp
86-90 °C
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)NC1(CC=CC1)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C15H25NO4/c1-13(2,3)19-11(17)15(9-7-8-10-15)16-12(18)20-14(4,5)6/h7-8H,9-10H2,1-6H3,(H,16,18)
InChI 密鑰
CDPAAIMSAXXWQH-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3