Merck
682055
Sigma-Aldrich
5-羟基-1-甲基-1H-吡唑
95%
别名:
5-羟基-1-甲基吡唑
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H6N2O
CAS号:
分子量:
98.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
95%
mp
110-114 °C
SMILES 字串
Cn1nccc1O
InChI
1S/C4H6N2O/c1-6-4(7)2-3-5-6/h2-3,7H,1H3
InChI 密鑰
CMXOTACIOGGSNH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)