Merck
68184
Sigma-Aldrich
Boc-4-叔丁基-Phe-OH
≥98.0%
别名:
Boc-4-叔丁基-L-苯丙氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H27NO4
分子量:
321.41
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥98.0%
反應適用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(cc1)C(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C18H27NO4/c1-17(2,3)13-9-7-12(8-10-13)11-14(15(20)21)19-16(22)23-18(4,5)6/h7-10,14H,11H2,1-6H3,(H,19,22)(H,20,21)/t14-/m0/s1
InChI 密鑰
NGWQIBYYDHXJJR-AWEZNQCLSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3