Merck
681237
Sigma-Aldrich
5-甲基吡啶-3-甲酸
97%
别名:
5-甲基烟酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H7NO2
CAS号:
分子量:
137.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
207-215 °C
官能基
carboxylic acid
SMILES 字串
Cc1cncc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2/c1-5-2-6(7(9)10)4-8-3-5/h2-4H,1H3,(H,9,10)
InChI 密鑰
DJDHHXDFKSLEQY-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)