Merck
68101
Sigma-Aldrich
1-乙基-3-甲基咪唑三氟甲磺酸盐
for catalysis, ≥98.5% (T)
别名:
EMIM Otf
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H11F3N2O3S
分子量:
260.23
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
等级
for catalysis
方案
≥98.5% (T)
杂质
≤200 ppm water
折射率
n20/D 1.435 (lit.)
沸点
>350 °C (lit.)
密度
1.387 g/mL at 25 °C (lit.)
痕量阴离子
bromide (Br-): ≤5 mg/kg
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
fluoride (F-): ≤10 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
SMILES字符串
CCn1cc[n+](C)c1.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H11N2.CHF3O3S/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;2-1(3,4)8(5,6)7/h4-6H,3H2,1-2H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChI key
ZPTRYWVRCNOTAS-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 1
闪点(°F)
425.3 °F - closed cup
闪点(°C)
218.5 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)