Merck
680621
Sigma-Aldrich
2,3,4,6-四氟苯硼酸
≥95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H3BF4O2
分子量:
193.89
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
方案
≥95%
表单
solid
mp
128-132 °C
SMILES字符串
OB(O)c1c(F)cc(F)c(F)c1F
InChI
1S/C6H3BF4O2/c8-2-1-3(9)5(10)6(11)4(2)7(12)13/h1,12-13H
InChI key
FYJHKJSCYHAWFW-UHFFFAOYSA-N
应用
可能含有不定量的酸酐
  • Reactant for base-catalyzed hydrodeboration and deuterodeboration
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)