Merck
680052
Sigma-Aldrich
3-氯吡啶-2-甲酸
97%
别名:
3-氯皮考啉酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H4ClNO2
CAS号:
分子量:
157.55
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
131 °C (dec.)
官能基
carboxylic acid
chloro
SMILES 字串
OC(=O)c1ncccc1Cl
InChI
1S/C6H4ClNO2/c7-4-2-1-3-8-5(4)6(9)10/h1-3H,(H,9,10)
InChI 密鑰
XTMUXJBJCMRWPG-UHFFFAOYSA-N
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)