Merck
678414
Sigma-Aldrich
O-烯丙基-2,2,2-三氯乙酰亚胺酯
96%
别名:
2,2,2-三氯亚氨逐乙酸烯丙酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H6Cl3NO
CAS号:
分子量:
202.47
Beilstein:
1907084
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
化驗
96%
折射率
n20/D 1.489
bp
54-70 °C/7.5-11.25 mmHg
密度
1.333 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
ClC(Cl)(Cl)C(=N)OCC=C
InChI
1S/C5H6Cl3NO/c1-2-3-10-4(9)5(6,7)8/h2,9H,1,3H2
InChI 密鑰
UJYZRNWTLPBNOR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
在存在碱敏性官能度的情况下,用作醇的烯丙醚对醇进行保护的试剂。
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
165.0 °F - closed cup
閃點(°C)
73.9 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Tetrahedron, 62, 73-73 (2006)
商品
Trichloroacetimidates are also commonly employed as alcohol alkylation reagents, particularly when existing functionality is not acid sensitive.
相关内容
Trichloroacetimidates are also commonly employed as alcohol alkylation reagents, particularly when existing functionality is not acid sensitive.