About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H9NO3
CAS号:
分子量:
167.16
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
33-38 °C
SMILES字符串
COC(=O)c1cccc(OC)n1
InChI
1S/C8H9NO3/c1-11-7-5-3-4-6(9-7)8(10)12-2/h3-5H,1-2H3
InChI key
QCCJUEURAZMEGY-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3