Merck
677876
Sigma-Aldrich
三氯(吡啶)金(III)
97%
别名:
(吡啶)三氯化金
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H5AuCl3N
CAS号:
分子量:
382.43
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
eCl@ss:
39151701
PubChem物質ID:
化驗
97%
反應適用性
core: gold
reagent type: catalyst
mp
232-240 °C
SMILES 字串
Cl[Au](Cl)Cl.c1ccncc1
InChI
1S/C5H5N.Au.3ClH/c1-2-4-6-5-3-1;;;;/h1-5H;;3*1H/q;+3;;;/p-3
InChI 密鑰
TYJJOEBQRJABJG-UHFFFAOYSA-K
應用
Gold Catalysts — 21st Century ′Gold Rush′
  • An N-stabilized gold(III) catalyst employed in a synthesis of tetrahydroisoquinolines.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Gold catalysis: the benefits of N and N,O ligands.
A Stephen K Hashmi et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 43(47), 6545-6547 (2004-12-04)