Merck
67674
Sigma-Aldrich
1-苄基-3-哌啶醇 盐酸盐
≥98.0%
别名:
1-苄基-3-羟基哌啶 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H17NO · HCl
分子量:
227.73
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352000
PubChem化学物质编号:
方案
≥98.0%
mp
174-178 °C
SMILES字符串
Cl.OC1CCCN(C1)Cc2ccccc2
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)