Merck
676705
Sigma-Aldrich
(R)-2-羟基-2-苯基丁酸
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H12O3
CAS号:
分子量:
180.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352000
化驗
96%
光學活性
[α]20/D -27.0°, c = 1 in ethanol
mp
106-113 °C
SMILES 字串
CC[C@](O)(C(O)=O)c1ccccc1
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3