Merck
675350
Sigma-Aldrich
6-羟基-3,4-二氢-2(1H)-喹诺酮
97%
别名:
6-羟基-1,2,3,4-四氢-2-喹啉酮, 6-羟基-3,4-二氢喹啉酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H9NO2
CAS号:
分子量:
163.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
236-240 °C
SMILES 字串
Oc1ccc2NC(=O)CCc2c1
InChI
1S/C9H9NO2/c11-7-2-3-8-6(5-7)1-4-9(12)10-8/h2-3,5,11H,1,4H2,(H,10,12)
InChI 密鑰
HOSGXJWQVBHGLT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)