Merck
675172
Sigma-Aldrich
二氧化硅负载氧化镍
60 wt. % (NiO)
别名:
Nickeloxid auf Silicagel
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
反應適用性
core: nickel
reagent type: catalyst
濃度
60 wt. % (NiO)
SMILES 字串
O=[Ni]
InChI
1S/Ni.O
InChI 密鑰
GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 4 - Carc. 1A Inhalation - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
標靶器官
Lungs
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2