Merck
674532
Sigma-Aldrich
2-溴丙烯腈
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3H2BrN
CAS号:
分子量:
131.96
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
96%
折射率
n20/D 1.482
沸点
48-54 °C/150 mbar
密度
1.595 g/mL at 25 °C
SMILES字符串
BrC(=C)C#N
InChI key
CMPIGRYBIGUGTH-UHFFFAOYSA-N
其他说明
静置可形成沉淀,不会影响使用
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
107.1 °F - closed cup
闪点(°C)
41.7 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)