Merck
674230
Sigma-Aldrich
11-巯基十一烷基三氟乙酸盐
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H23F3O2S
分子量:
300.38
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99%
折射率
n20/D 1.4294
mp
50-51 °C
密度
1.059 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
FC(F)(F)C(=O)OCCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C13H23F3O2S/c14-13(15,16)12(17)18-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-19/h19H,1-11H2
InChI 密鑰
YOZNBMSWVPXLKM-UHFFFAOYSA-N
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 4
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 110 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)