Merck
674001
Sigma-Aldrich
2,3-二氟苯基乙醇酸
97%
别名:
2,3-二氟-α-羟基苯乙酸, 2′,3′-二氟-2-羟基苯乙酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H6F2O3
分子量:
188.13
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
97%
表单
solid
mp
109-113 °C
官能团
carboxylic acid
fluoro
hydroxyl
SMILES字符串
OC(C(O)=O)c1cccc(F)c1F
InChI
1S/C8H6F2O3/c9-5-3-1-2-4(6(5)10)7(11)8(12)13/h1-3,7,11H,(H,12,13)
InChI key
LBJOAPZLJUKPRG-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)