Merck
672080
Sigma-Aldrich
S-仲丁基硫代氯甲酸酯
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH2CH(CH3)SCOCl
CAS号:
分子量:
152.64
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
96%
折射率
n20/D 1.4773
密度
1.1070 g/mL at 25 °C
SMILES字符串
CCC(C)SC(Cl)=O
InChI
1S/C5H9ClOS/c1-3-4(2)8-5(6)7/h4H,3H2,1-2H3
InChI key
QMEKFEIJHUSKSJ-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
125.1 °F - closed cup
闪点(°C)
51.7 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)