Merck
671762
Sigma-Aldrich
(1R,2R)-反式-2-氨基环己醇
95.0-105.0% (AT)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H13NO · HCl
CAS号:
分子量:
151.63
Beilstein:
6116814
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95.0-105.0% (AT)
形狀
solid
光學純度
enantiomeric excess: ≥98.0%
官能基
hydroxyl
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cl.N[C@@H]1CCCC[C@H]1O
InChI
1S/C6H13NO.ClH/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;/h5-6,8H,1-4,7H2;1H/t5-,6-;/m1./s1
InChI 密鑰
LKKCSUHCVGCGFA-KGZKBUQUSA-N
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)