Merck
670995
Sigma-Aldrich
2-乙酰氨基-2-脱氧-β-D-吡喃葡萄糖基叠氮化物
≥98% (HPLC)
别名:
2-乙酰胺基-1-叠氮基-1,2-二脱氧-β-D-吡喃葡萄糖
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H14N4O5
CAS号:
分子量:
246.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352125
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
光學活性
[α]/D -24.5±1.5°, c = 1 in H2O
反應適用性
reaction type: click chemistry
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C8H14N4O5/c1-3(14)10-5-7(16)6(15)4(2-13)17-8(5)11-12-9/h4-8,13,15-16H,2H2,1H3,(H,10,14)/t4-,5-,6-,7-,8-/m1/s1
InChI 密鑰
CCZCDCDASZJFGK-FMDGEEDCSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)