Merck
670863
Sigma-Aldrich
(1R,2R)-反式-N-Boc-2-氨基环己醇
≥95.0% (GC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H21NO3
分子量:
215.29
Beilstein:
6921870
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
化驗
≥95.0% (GC)
光學活性
[α]/D +4.9±0.5°, c = 1 in chloroform
光學純度
enantiomeric excess: ≥96.0% (GC)
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H]1CCCC[C@H]1O
InChI
1S/C11H21NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-8-6-4-5-7-9(8)13/h8-9,13H,4-7H2,1-3H3,(H,12,14)/t8-,9-/m1/s1
InChI 密鑰
XVROWZPERFUOCE-RKDXNWHRSA-N
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)