化驗
≥96.5% (GC)
97%
形狀
solid
光學活性
[α]/D +14±4°, c = 1 in 1 M HCl
光學純度
enantiomeric ratio: ≥95:5%
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1CCC[C@@H]1N
InChI
1S/C10H20N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-8-6-4-5-7(8)11/h7-8H,4-6,11H2,1-3H3,(H,12,13)/t7-,8-/m0/s1
InChI 密鑰
PAXDIBGWURAVIH-YUMQZZPRSA-N
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges