Merck
670499
Sigma-Aldrich
(S)-2-氨基-1,2,3,4-四氢-2-萘甲酸
≥99.0% (HPLC)
别名:
(S)-2-氨基-1,2,3,4-四氢-2-萘甲酸, (S)-2-氨基四氢萘-2-羧酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H13NO2
分子量:
191.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
≥99.0% (HPLC)
光學活性
[α]/D +4.7±0.5°, c = 0.5 in 0.3 M HCl
光學純度
ee: ≥98%
雜質
≤10% water
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
N[C@]1(CCc2ccccc2C1)C(O)=O
InChI
1S/C11H13NO2/c12-11(10(13)14)6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-11/h1-4H,5-7,12H2,(H,13,14)/t11-/m0/s1
InChI 密鑰
CDULPPOISZOUTK-NSHDSACASA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)