Merck
670014
Sigma-Aldrich
Boc-Phe(3-NO2)-OH
≥98.0% (HPLC)
别名:
Boc-L-3-硝基苯丙氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H18N2O6
分子量:
310.30
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
≥98.0% (HPLC)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1cccc(c1)[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C14H18N2O6/c1-14(2,3)22-13(19)15-11(12(17)18)8-9-5-4-6-10(7-9)16(20)21/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,15,19)(H,17,18)/t11-/m0/s1
InChI 密鑰
OWTGPXDXLMNQKK-NSHDSACASA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)