Merck
669989
Sigma-Aldrich
(S)-α-甲氧基-2-萘乙酸
97%
别名:
(S)-α-甲氧基-2-萘醋酸, (S)-2-NMA
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H12O3
分子量:
216.23
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
≥97.0% (HPLC)
97%
旋光性
[α]/D +177±5°, c = 0.1 in methanol
光学纯度
enantiomeric excess: ≥99% (HPLC)
mp
111-114 °C
SMILES字符串
CO[C@H](C(O)=O)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C13H12O3/c1-16-12(13(14)15)11-7-6-9-4-2-3-5-10(9)8-11/h2-8,12H,1H3,(H,14,15)/t12-/m0/s1
InChI key
OQVFHDWREDKUCW-LBPRGKRZSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Skull and crossbones
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral
储存分类代码
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)