方案
≥95% (HPLC)
表单
solid
旋光性
[α]/D -48.5±1°, c = 1% in chloroform
光学纯度
enantiomeric excess: ≥98% (HPLC)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@H]1CN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C10H18N4O2/c1-10(2,3)16-9(15)14-6-4-5-8(14)7-12-13-11/h8H,4-7H2,1-3H3/t8-/m0/s1
InChI key
HRLUZSSGBKDEGK-QMMMGPOBSA-N
包装
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3