About This Item
经验公式(希尔记法):
C37H25ClO2Ru
CAS号:
分子量:
638.12
MDL编号:
UNSPSC代码:
12161600
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
表单
solid
反应适用性
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp
152-167 °C
SMILES字符串
Cl[Ru].[C-]#[O+].[C-]#[O+].c1ccc(cc1)[C]2[C]([C]([C]([C]2c3ccccc3)c4ccccc4)c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C35H25.2CO.ClH.Ru/c1-6-16-26(17-7-1)31-32(27-18-8-2-9-19-27)34(29-22-12-4-13-23-29)35(30-24-14-5-15-25-30)33(31)28-20-10-3-11-21-28;2*1-2;;/h1-25H;;;1H;/q;;;;+1/p-1
InChI key
NGSBLRJKXUHTOC-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
用于以下反应的反应物:
用以下催化剂:
- 环戊二烯基钌二羰基催化剂的合成
- 配体交换
- 具有配位C:C键的环戊二烯基钌烷氧羰基配合物的形成
用以下催化剂:
- (S)-仲醇的选择性动态动力学拆分
- 新烟碱类农药衍生物的立体选择性合成
- 3,5-二取代哌啶的发散不对称合成
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3