Merck
669075
Sigma-Aldrich
二异硫氰酸二丁锡
97%
别名:
二丁基二异硫氰酸锡
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H18N2S2Sn
CAS号:
分子量:
349.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
solid
反應適用性
core: tin
reagent type: catalyst
mp
141-143 °C
SMILES 字串
CCCC[Sn](CCCC)(N=C=S)N=C=S
InChI
1S/2C4H9.2CNS.Sn/c2*1-3-4-2;2*2-1-3;/h2*1,3-4H2,2H3;;;/q;;2*-1;+2
InChI 密鑰
JVLGWEJONYVDMO-UHFFFAOYSA-N
應用
Reactant for synthesis of:
  • Macrolactones
  • Isocyanate and isothiocyanate d1- and d2-complexes of vanadocene
Reactant for:
  • Unusual adduct formation with organotin(IV) Lewis acids
  • Interactions with vanadyl salicylaldimine β-ketimine and acetylacetonato complexes
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 1
安全危害
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)