Merck
667773
Sigma-Aldrich
α-甲氧基-α-三氟甲基苯乙酰氯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5C(CF3)(OCH3)COCl
CAS号:
分子量:
252.62
Beilstein:
2215441
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
折射率
n20/D 1.471 (lit.)
bp
213-214 °C (lit.)
密度
1.327 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COC(C(Cl)=O)(c1ccccc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H8ClF3O2/c1-16-9(8(11)15,10(12,13)14)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI 密鑰
PAORVUMOXXAMPL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
190.0 °F
閃點(°C)
87.8 °C
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter