Merck
666785
Sigma-Aldrich
4-(2′-氟苄氧基)苯基硼酸
≥95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H12BFO3
分子量:
246.04
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
方案
≥95%
mp
156-160 °C
SMILES字符串
OB(O)c1ccc(OCc2ccccc2F)cc1
InChI
1S/C13H12BFO3/c15-13-4-2-1-3-10(13)9-18-12-7-5-11(6-8-12)14(16)17/h1-8,16-17H,9H2
InChI key
MSMQSLDBKPNEPX-UHFFFAOYSA-N
一般描述
可能含有不定量的酸酐
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)