Merck
666580
Sigma-Aldrich
3-氨基-5-叔丁基异噁唑
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H12N2O
CAS号:
分子量:
140.18
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
110-114 °C
SMILES字符串
CC(C)(C)c1cc(N)no1
InChI
1S/C7H12N2O/c1-7(2,3)5-4-6(8)9-10-5/h4H,1-3H3,(H2,8,9)
InChI key
GGXGVZJHUKEJHO-UHFFFAOYSA-N
应用
用于溴代芳烃胺化反应,反应催化剂为 Pd(dba)3(Aldrich 目录号 328774)和 Xantphos(Aldrich 目录号 526460)。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Synlett, 2331-2331 (2007)