Merck
665894
Sigma-Aldrich
3-硝基-N-甲基苯胺
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H8N2O2
CAS号:
分子量:
152.15
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
64-68 °C
SMILES字符串
CNc1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H8N2O2/c1-8-6-3-2-4-7(5-6)9(10)11/h2-5,8H,1H3
InChI key
IKSRCCUOUJJGAU-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)