Merck
665835
Sigma-Aldrich
2-羟基-6-甲基-3-硝基吡啶
97%
别名:
6-羟基-5-硝基-2-甲基吡啶
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H6N2O3
CAS号:
分子量:
154.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
mp
222-226 °C
SMILES 字串
Cc1ccc(c(O)n1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O3/c1-4-2-3-5(8(10)11)6(9)7-4/h2-3H,1H3,(H,7,9)
InChI 密鑰
YVYDGIGILRUPED-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3